Agar-Dispenser
Lieferant: Avantor
VWR®
PBIB13120EA 11100 EUR
PBIB13120
Agar-Dispenser
Petrischalen-Abfüllautomaten
Dieses kompakte Gerät aus Edelstahl gibt das Medium automatisch in die Petrischalen ab.
  • Kontrolllampe
  • Arbeitsleistung von 400 bis 500 Schalen pro Stunde
  • Stromversorgung: 220 V, 50 Hz (verschiedene Arten von Spannung auf Anfrage erhältlich)
Eine Peristaltikpumpe mit Einphasen-Getriebemotor und sterilisierbaren Silikonschläuchen und Saug- und Dispenserspitzen aus Edelstahl ist an einer PVC-Kammer (mit abnehmbarer Abdeckung aus Acryl) angeschlossen, in der die Petrischalen gestapelt sind. Die Petrischalen werden aus dem Säulenmagazin abgesenkt. Ein mechanischer Heber, der mit einem Einphasenmotor betrieben wird, hebt die Abdeckung zum Befüllen von den Petrischalen an. Der Ausgabebereich wird durch ein UV-Lampen-Bedienfeld geschützt, das sich aus folgenden Elementen zusammensetzt: Hauptschalter, Schalter für den unabhängigen Ausgabebetrieb, Schalter für das auszugebende Volumen in die Petrischalen, Schalter zur Sterilisation des Ausgabebereichs und Ausgabezeitschalter.
B×T×H: 470×470×660 mm
Gewicht: 30 kg