Waschlotion, Baktolin® pure
Lieferant: Bode
Baktolin® Pure
115-1963EA 4.3 EUR
115-1963 115-1962 115-1964
Waschlotion, Baktolin® pure
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Die duft- und farbstofffreien Flüssigseifen Baktolin® pure sind besonders für Anwender mit empfindlicher Haut geeignet. Der pH-Wert von 5,5 greift den natürlichen Säureschutz der Haut nicht an. Gleichzeitig ist das Produkt dadurch ideal für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung.
  • Moderne, waschaktive Stoffe und sanfte Konservierungsmittel stellen sicher, dass dieses Produkt für alle Hauttypen geeignet ist, auch für empfindliche Haut
  • Neutraler pH-Wert von 5,5
  • Alkali-, seifen-, duftstoff- und farbstofffrei