Flüssigszintillationsröhrchen, ohne Schraubkappe, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
WHEA986532EA 442 EUR
WHEA986532
Flüssigszintillationsröhrchen, ohne Schraubkappe, WHEATON®
Vials
Aus Borosilikatglas mit geringem Kaliumgehalt für kritische Fertigungstoleranzen hergestellt, wodurch bei den Szintillationszählungen zuverlässige, gleichbleibende Ergebnisse gewährleistet werden. Niedrige Hintergrundzählungen, hohe UV-Transmission. Die Röhrchen sind so konzipiert, dass sie sich ordnungsgemäß in die Szintillationszähler einpassen lassen, ohne zu verkanten oder zu zerbrechen.
Standards: Fläschchen gemäß den Anforderungen der Normen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A.
Bestellinformation: In 5 praktischen Trays. Jeder unterteilte Tray enthält 100 Vials. Schraubkappen können separat erworben werden.