Elektrischer Leitfähigkeitsdetektor, CD-200
Lieferant: Showa Denko
560-0165EA 0 EUR
SHOWF5515010
Elektrischer Leitfähigkeitsdetektor, CD-200
Der elektrische Leitfähigkeitsdetektor ist für die Ionenchromatographie konzipiert. Er wird für Anionen- oder Kationenaustauschanalysen in wässriger Lösung empfohlen.
  • Integrierte doppelte Temperaturkontrollzelle für hochempfindliche Messungen
  • Unterstützt ein breites Spektrum an Messungen
  • Verwendbar für Ionenchromatographie mit oder ohne Suppressor-Methode
Messmethode: Zwei-Elektroden-System
Messgrenze: 0∼600 mS/m (0∼6 mS/cm)
Messbereich: 0,0025∼5,12 mS/m, 0,025∼51,2 mS/m, 0,25∼512 mS/m
Linearitätsbereich: 600 mS/m
Zellvolumen: 2,5 µl
Nenndruck: 1 MPa
B×T×H: 260×400×150 mm
Gewicht: 8 kg