Eisensalicylat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1046700
Lieferant: VWR Chemicals
87858.260EA
292
EUR
87858.260
Eisensalicylat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1046700
Eisensalicylat-Lösung
Starting materials: Ferric ammonium sulfate R / dilute Sulfuric acid R / water R / sodium salicylate R / dilute acetic acid R / sodium acetate R
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales.