Bismutsubnitrat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1011502
Lieferant: VWR Chemicals
87786.260EA 142 EUR
87786.260
Bismutsubnitrat-Lösung Reag. Ph. Eur. 1011502
Bismutsubnitrat-Lösung
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Molecular Weight: 1461,99 g/mol
MDL: MFCD00064844
CAS-Nummer: 1304-85-4
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Bestellen
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022