3-Ethoxy-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4590-1GEA 252 EUR
COBBCA-4590-1G COBBCA-4590-5G
3-Ethoxy-2-fluorbenzoesäure
3-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₉H₉FO₃
MDL: MFCD10699646
CAS-Nummer: 1033201-71-6