5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol ≥97%
Achtung
H32925.MDEA 40 EUR
H32925.MD H32925.03
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol ≥97%
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O₂
Molecular Weight: 210,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519336
CAS-Nummer: 1092460-86-0