Methyl-4-isothiocyanatobenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L10474.03EA
62.4
EUR
L10474.03
L10474.06
Methyl-4-isothiocyanatobenzoat ≥98%
Methyl-4-isothiocyanatobenzoat
Formel:
C₉H₇NO₂S Molecular Weight: 193,23 g/mol Schmelzpunkt: 46…50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041099 CAS-Nummer: 3662-78-0 EINECS: 000-000-0 ADR: 8,III |