3-Phenylpropylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO009566-25GEA
0
EUR
FLUO009566-25G
FLUO009566-1G
FLUO009566-5G
3-Phenylpropylisothiocyanat
3-Phenylpropylisothiocyanat
Formel:
C₁₀H₁₁NS |
MDL:
MFCD00041134 CAS-Nummer: 2627-27-2 EINECS: 220-094-9 |