3-Pentylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO009559-1GEA
36.2
EUR
FLUO009559-1G
FLUO009559-5G
3-Pentylisothiocyanat
3-Pentylisothiocyanat
Formel:
C₆H₁₁NS |
MDL:
MFCD00060395 CAS-Nummer: 201224-89-7 |