1-Naphthylmethylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO009546-5GEA 776 EUR
FLUO009546-5G FLUO009546-1G
1-Naphthylmethylisothiocyanat
1-Naphthylmethylisothiocyanat
Formel: C₁₂H₉NS
MDL: MFCD00060346
CAS-Nummer: 17112-82-2
EINECS: 208-990-8