6-Isochinolinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBFA-2458-5GEA
1220
EUR
COBBFA-2458-5G
COBBFA-2458-1G
6-Isochinolinboronsäure
6-Isoquinolineboronic acid
Formel:
C₉H₈BNO₂ |
MDL:
MFCD10697418 CAS-Nummer: 899438-92-7 |