2-Methoxychinolin-3-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5057-1GEA
360
EUR
COBBBB-5057-1G
COBBBB-5057-5G
2-Methoxychinolin-3-boronsäure
2-Methoxychinolin-3-boronsäure
Formel:
C₁₀H₁₀BNO₃ Molecular Weight: 203,0000 g/mol |
MDL:
MFCD09800894 CAS-Nummer: 886853-93-6 |