3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylalkohol ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

H32555.06EA 297 EUR
H32555.06 H32555.03
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylalkohol ≥97%
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025413
CAS-Nummer: 916420-98-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR