3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Achtung
H33709.03EA 133 EUR
H33709.03 H33709.MD
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398589
CAS-Nummer: 1261750-58-6