Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
B25299.22EA 513 EUR
B25299.22
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoat ≥99%
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₄
Molecular Weight: 195,18 g/mol
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130054
CAS-Nummer: 7356-11-8
EINECS: 230-886-6