Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00715EEEA
0
EUR
MAYBTL00715EE
MAYBTL00715DA
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,18 |
MDL:
MFCD00085640 CAS-Nummer: 24078-21-5 EINECS: 000-000-0 |