Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4137-100GEA
122
EUR
COBBCA-4137-100G
COBBCA-4137-25G
COBBCA-4137-1G
COBBCA-4137-5G
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,18 g/mol |
MDL:
MFCD00085640 CAS-Nummer: 24078-21-5 |