Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT11X-0801.5EA
0
EUR
BIOT11X-0801.5
BIOT11X-0801.500
BIOT11X-0801.10
BIOT11X-0801.1
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,18 |
MDL:
MFCD00085640 CAS-Nummer: 24078-21-5 |