4-(Methylsulfonyl)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50230.03EA 28.8 EUR
H50230.03 H50230.06
4-(Methylsulfonyl)benzoesäure ≥98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₄S
Molecular Weight: 200,21 g/mol
Schmelzpunkt: 270…275 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007564
CAS-Nummer: 4052-30-6
EINECS: 223-765-5