2-(Methylsulfonyl)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H51018.06EA 258 EUR
H51018.06 H51018.03
2-(Methylsulfonyl)benzoesäure ≥98%
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₄S
Molecular Weight: 200,21 g/mol
Schmelzpunkt: 136…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216492
CAS-Nummer: 33963-55-2
EINECS: 223-765-5