4-(3-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO009240-5GEA
315
EUR
FLUO009240-5G
FLUO009240.1G
4-(3-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid
4-(3-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel:
C₇H₈FN₃S |
MDL:
MFCD00041286 CAS-Nummer: 70619-48-6 |