4-(3-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

L11652.03EA 48.5 EUR
L11652.03 L11652.06
4-(3-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid ≥97%
4-(3-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel: C₇H₈FN₃S
Schmelzpunkt: ∼ 160 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041286
CAS-Nummer: 70619-48-6
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR