4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazid ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
L10337.06EA 173 EUR
L10337.06
4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazid ≥95%
4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazid
Formel: C₃H₉N₃S
Schmelzpunkt: 142…147 °C
MDL: MFCD00041308
CAS-Nummer: 6926-58-5
ADR: ,