4-(4-Chlorphenyl)-3-thiosemicarbazid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L12657.03EA 39.3 EUR
L12657.03 L12657.06
4-(4-Chlorphenyl)-3-thiosemicarbazid ≥97%
4-(4-Chlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel: C₇H₈ClN₃S
Schmelzpunkt: ∼ 180 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041295
CAS-Nummer: 22814-92-2
ADR: 6.1,III