4-Pyrid-4-ylbenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
CHMP31-0001.500EA 0 EUR
CHMP31-0001.500 CHMP31-0001.1
4-Pyrid-4-ylbenzoesäure
4-Pyrid-4-ylbenzoesäure
Formel: C₁₂H₉NO₂
Molecular Weight: 199,2100 g/mol
MDL: MFCD04114574
CAS-Nummer: 4385-76-6