1-Brom-2,3-difluor-5-nitrobenzol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3-Brom-4,5-difluornitrobenzol
ENAMEN300-91854.10EA
0
EUR
ENAMEN300-91854.1G
ENAMEN300-91854.10
1-Brom-2,3-difluor-5-nitrobenzol
1-Bromo-2,3-difluoro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ Molecular Weight: 237,99 g/mol |
MDL:
MFCD03095339 CAS-Nummer: 374633-24-6 |