2-Fluor-N-methylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2849-25GEA 232 EUR
COBBHC-2849-25G COBBHC-2849-5G
2-Fluor-N-methylanilin Hydrochlorid
2-Fluor-N-methylanilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉ClFN
MDL: MFCD12756438
CAS-Nummer: 1187386-14-6