3-Chlor-N-methylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2851-1GEA
0
EUR
COBBHC-2851-1G
COBBHC-2851-25G
COBBHC-2851-5G
3-Chlor-N-methylanilin Hydrochlorid
3-Chlor-N-methylanilin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉Cl₂N |
MDL:
MFCD12756440 CAS-Nummer: 152428-07-4 |