1-Isopentyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-8862-1GEA
166
EUR
COBBPN-8862-1G
1-Isopentyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1-Isopentyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₅BN₂O₂ Molecular Weight: 264,1700 g/mol |
MDL:
MFCD05663867 CAS-Nummer: 777063-41-9 |