4-Fluor-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2809-1GEA
191
EUR
COBBPN-2809-1G
COBBPN-2809-5G
4-Fluor-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
4-Fluor-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₈BFO₃ Molecular Weight: 252,09 g/mol |
MDL:
MFCD11227055 CAS-Nummer: 425378-85-4 |