2-Chlor-4,5-dimethoxyanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBST-2154-1GEA 720 EUR
COBBST-2154-1G
2-Chlor-4,5-dimethoxyanilin
2-Chlor-4,5-dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₀ClNO₂
MDL: MFCD08691143
CAS-Nummer: 32829-09-7