1-Phenyl-3-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL535907-5GEA 94.5 EUR
SIAL535907-5G
1-Phenyl-3-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,20
MDL: MFCD00039617
CAS-Nummer: 936-58-3