1-Phenyl-3-buten-1-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H53466.06EA 87.67 EUR
H53466.06 H53466.14
1-Phenyl-3-buten-1-ol ≥97%
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,20
Siedepunkt: 234 °C
Dichte: 0,992
Flammpunkt: 103 °C (217 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039617
CAS-Nummer: 936-58-3