1-Phenyl-3-buten-1-ol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO380860010EA
30.8
EUR
ACRO380860010
ACRO380860050
1-Phenyl-3-buten-1-ol 97%
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148,20 g/mol Flammpunkt: 103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039617 CAS-Nummer: 936-58-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |