3-(3-Nitrophenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6507-5GEA
291
EUR
COBBHC-6507-5G
COBBHC-6507-1G
3-(3-Nitrophenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol
3-(3-Nitrophenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₄H₉N₃O₃ |
MDL:
MFCD00426946 CAS-Nummer: 20844-48-8 |