4-Brom-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A10819.14EA 231 EUR
A10819.14 A10819.06 A10819.22
4-Brom-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
4-Brom-4'-hydroxybiphenyl
Formel: C₁₂H₉BrO
Molecular Weight: 249,11
Schmelzpunkt: 163…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059076
CAS-Nummer: 29558-77-8