N-Benzyl-2-brombenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCS-9405-1GEA
67.5
EUR
COBBCS-9405-1G
COBBCS-9405-5G
N-Benzyl-2-brombenzamid
N-Benzyl-2-brombenzamid
Formel:
C₁₄H₁₂BrNO |
MDL:
MFCD00227668 CAS-Nummer: 82082-50-6 |