4-Benzylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1507-5GEA
110
EUR
COBBAN-1507-5G
COBBAN-1507-1G
4-Benzylanilin Hydrochlorid
4-Benzylanilin Hydrochlorid
Formel:
C₁₃H₁₄ClN |
MDL:
MFCD01679497 CAS-Nummer: 6317-57-3 |