Tetrabutylammoniumtoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL358681-2GEA 62.7 EUR
SIAL358681-2G SIAL358681-10G
Tetrabutylammoniumtoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumtoluol-4-sulfonat
Formel: C₂₃H₄₃NO₃S
Molecular Weight: 413,6574 g/mol
MDL: MFCD00043227
CAS-Nummer: 7182-86-7
EINECS: 230-548-8