3-Fluor-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1416-5GEA
432
EUR
COBBAN-1416-5G
COBBAN-1416-1G
3-Fluor-4-thiocyanatoanilin
3-Fluor-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₅FN₂S |
MDL:
MFCD11855824 CAS-Nummer: 14512-86-8 |