3-Chlor-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1406-1GEA
89.5
EUR
COBBAN-1406-1G
COBBAN-1406-5G
3-Chlor-4-thiocyanatoanilin
3-Chlor-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₅ClN₂S |
MDL:
MFCD07613584 CAS-Nummer: 3226-46-8 |