2,3-Dichlor-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2729-1GEA
94.5
EUR
COBBHC-2729-1G
COBBHC-2729-5G
2,3-Dichlor-4-thiocyanatoanilin
2,3-Dichlor-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₄Cl₂N₂S |
MDL:
MFCD11556361 CAS-Nummer: 7494-03-3 |