3-Brom-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1411-5GEA
218
EUR
COBBAN-1411-5G
COBBAN-1411-1G
3-Brom-4-thiocyanatoanilin
3-Brom-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₅BrN₂S |
MDL:
MFCD11855822 CAS-Nummer: 16582-78-8 |