N-(1-Naphthyl)-4-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5041-1GEA
284
EUR
COBBBB-5041-1G
N-(1-Naphthyl)-4-boronobenzolsulfonamid
N-(1-Naphthyl)-4-boronobenzolsulfonamid
Formel:
C₁₆H₁₄BNO₄S |
MDL:
MFCD09800885 CAS-Nummer: 957120-95-5 |