(2-Chlorphenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL13481.POREA 0 EUR
CHMPFL13481.POR FLUO020876-1G
(2-Chlorphenyl)methansulfonsäurechlorid
(2-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
MDL: MFCD04116369
CAS-Nummer: 77421-13-7