(2,4-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: CHEMPUR
FLUO013514.5GEA 369 EUR
FLUO013514.5G FLUO013514.1G CHMPFL13514.POR
(2,4-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid
(2,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅CI₃O₂S
MDL: MFCD04116370
CAS-Nummer: 88691-50-3