4-Methyl-1-pentenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8321-1GEA 329 EUR
COBBBB-8321-1G COBBBB-8321-250M
4-Methyl-1-pentenylboronsäure
4-Methyl-1-pentenylboronic acid
Formel: C₆H₁₃BO₂
MDL: MFCD01074680
CAS-Nummer: 214907-33-2