4-Methyl-1-pentenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27655.03EA 214 EUR
H27655.03 H27655.MD
4-Methyl-1-pentenylboronsäure ≥97%
4-Methyl-1-pentenylboronic acid
Formel: C₆H₁₃BO₂
Schmelzpunkt: 99…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074680
CAS-Nummer: 214907-33-2